Přeskočit na
SIC007
MISSION® siRNA Fluorescent Universal Negative Control #1, 6-FAM
Synonyma:
MISSION® siRNA Fluorescent Universal Negative Control, 6-FAM
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 nmol
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 400,00 Kč
10 nmol
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 970,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
3 400,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
MISSION®
color
Green (6-FAM)
storage temp.
−20°C
Application
Negative controls are an essential part of every siRNA experiment, and here we offer the siRNA Universal Negative Control #1 conjugated to 6-FAM for easy visualization and assessment of transfection efficiency.
Negative controls are an essential part of every siRNA experiment, and here we offer the siRNA Universal Negative Control #2 conjugated to Cyanine 3 for easy visualization and assessment of transfection efficiency.
Features and Benefits
  • 6-FAM labeled siRNA Universal Negative Control allows easy visualization of the siRNA in your cells by using fluorescence microscopy.
  • Rapidly assess transfection efficiency.
  • Ready to use.
  • Available in three sizes for your convenience.
  • Compatible with Human, Mouse, and Rat cells.
Legal Information
All siRNA oligos are sold under license from the Massachusetts Institute of Technology.
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
SIC003SIC002SIC008
description
-
description
-
description
-
description
-
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
Green (6-FAM)
color
Green-Yellow (Cyanine 3)
color
-
color
Green (6-FAM)
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)