Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
5 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 11 900,00 Kč 10 115,00 Kč |
O této položce
10 115,00 Kč
Ceníková cena11 900,00 KčUložit 15 %Název produktu
N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp-7-amido-4-methylcoumarin, ≥97% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
composition
Peptide content, ~65%
color
white
solubility
DMSO: 10 mM
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)Nc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C30H37N5O13/c1-13(2)26(35-27(44)18(7-8-22(37)38)33-29(46)19(11-23(39)40)31-15(4)36)30(47)34-20(12-24(41)42)28(45)32-16-5-6-17-14(3)9-25(43)48-21(17)10-16/h5-6,9-10,13,18-20,26H,7-8,11-12H2,1-4H3,(H,31,36)(H,32,45)(H,33,46)(H,34,47)(H,35,44)(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42)/t18-,19-,20-,26-/m0/s1
InChI key
ALZSTTDFHZHSCA-RNVDEAKXSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% (HPLC), powder | description Fluorogenic caspase-3 substrate. | description ≥97% (HPLC), powder | description ≥95% (HPLC), powder |
| form powder | form solid | form powder | form powder |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 10 mM | solubility DMSO: 10 mM | solubility DMSO/DMF: 20 mM | solubility - |
| color white | color off-white | color yellow | color white |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?