Přeskočit na
A3377
Adenosine 5′-triphosphate disodium salt hydrate
≥97% (HPLC), microbial, crystalline
Synonyma:
ATP disodium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
500 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 410,00 Kč
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 570,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 660,00 Kč
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 020,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 800,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
40 300,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
101 100,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H14N5Na2O13P3 · xH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
551.14 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
EC Number:
213-579-1
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Biological source:
microbial
Form:
crystalline
Solubility:
H2O: 50 mg/mL
Storage temp.:
−20°C
1 410,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Adenosine 5′-triphosphate disodium salt hydrate, Grade II, ≥97% (HPLC), crystalline, from microbial
biological source
microbial
Quality Segment
type
Grade II
assay
≥97% (HPLC)
form
crystalline
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
InChI key
NTBQNWBHIXNPRU-MSQVLRTGSA-L
Application
Adenosine 5′-triphosphate (ATP) is a central component of energy storage and metabolism in vivo. ATP is use in many cellular processes, respiration, biosynthetic reactions, motility, and cell division. ATP is a substrate of many kinases involved in cell signaling and of adenylate cyclase(s) that produce the second messenger cAMP. ATP provides the metabolic energy to drive metabolic pumps. ATP serves as a coenzyme in a wide array of enzymatic reactions.
Biochem/physiol Actions
P2 purinergic agonist; increases activity of Ca2+-activated K+ channels; substrate for ATP-dependent enzyme systems
P2 purinocepter agonist.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
A26209A7699A2383
description
Grade II, ≥97% (HPLC), crystalline, from microbial
description
99%
description
BioXtra, ≥99% (HPLC), from microbial
description
Grade I, ≥99%, from microbial
biological source
microbial
biological source
-
biological source
microbial
biological source
microbial
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
assay
≥97% (HPLC)
assay
99%
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99%
form
crystalline
form
-
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL
Still not finding the right product?
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)