Přeskočit na
A3886
Aprotinin
powder
Synonyma:
BPTI, Bovine pancreatic trypsin inhibitor, Trasylol, Trypsin inhibitor (basic)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 vial
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 270,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C284H432N84O79S7
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
6511.44
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
EC Number:
232-994-9
MDL number:
eCl@ss:
32190102
7 270,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Aprotinin from bovine lung,
biological source
bovine lung
Quality Segment
form
powder
mol wt
~6,500
packaging
vial of 15 mg
input
mammalian sample(s)
solubility
glycerol: 3 mg/mL, clear, colorless (equilibration buffer containing 5% glycerol)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
InChI key
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Application
Aprotinin is largely used as an inhibitor of trypsin.
Gel filtration molecular weight marker
Biochem/physiol Actions
Aprotinin is a competitive serine protease inhibitor that forms stable complexes with and blocks the active sites of enzyme. This binding is reversible, and most aprotinin-protease complexes will dissociate at extreme pH levels >10 or <3. Structurally, Aprotinin is a monomeric globular protein derived from bovine lung that consists of 58 amino acids, arranged in a single polypeptide chain with three crosslinking disulfide bridges.
Other Notes
One Trypsin Inhibitor Unit (TIU) will decrease the activity of two trypsin units by 50%, where one trypsin unit will hydrolyze 1.0 μmole of N-alpha-benzoyl-DL-arginine p-nitroanilide per minute at pH 7.8 and 25°C. Another commonly used unit is the KIU, with 1 TIU = 1,300 KIU.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
A3428A1153A6279
description
-
description
lyophilized powder, 3-8 TIU/mg solid, BioReagent, suitable for cell culture
description
lyophilized powder, 3-8 TIU/mg solid
description
saline solution, 3-7 TIU/mg protein
biological source
bovine lung
biological source
bovine lung
biological source
bovine lung
biological source
bovine
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
saline solution
solubility
glycerol: 3 mg/mL, clear, colorless (equilibration buffer containing 5% glycerol)
solubility
H2O: 5 mg/mL
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
solubility
H2O: soluble >10 mg/mL
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aprotinin from bovine lung
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. Could I please learn A3886, Aprotinin value in TIU/mg
    1 answer
    1. This product is tested for suitability as a 6.5 kDa molecular weight marker. The activity of the material is not determined. See the link below to review other Aprotinin products that may more suitable:
      https://www.sigmaaldrich.com/substance/aprotininfrombovinelung6511449087701