Přeskočit na
A8471
ProteoMass™ Albumin MALDI-MS Standard
vial of 10 nmol, average mol wt 66,429.09 Da by calculation
Synonyma:
Albumin, bovine, mass spec standard
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 x 1 vial
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 500,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.24
MDL number:
11 500,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
mol wt
average mol wt 66,429.09 Da by calculation
Quality Segment
packaging
vial of 10 nmol
format
neat
Application
ProteoMass™ Albumin MALDI-MS Standard has been used as a standard in matrix-assisted laser desorption/ionization-mass spectrometry (MALDI-MS) and mass spectrometry.
Legal Information
ProteoMass is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
A8971A9096MSCAL3
description
vial of 10 nmol, average mol wt 66,429.09 Da by calculation
description
vial of 10 nmol, (M+H+) 16,952.27 Da by calculation
description
vial of 10 nmol, average mol wt 39,211.28 Da by calculation
description
Protein MALDI MS Calibration Standard
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
packaging
vial of 10 nmol
packaging
vial of 10 nmol
packaging
vial of 10 nmol
packaging
-
mol wt
average mol wt 66,429.09 Da by calculation
mol wt
(M+H+) 16,952.27 Da by calculation
mol wt
average mol wt 39,211.28 Da by calculation
mol wt
-
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)