Přeskočit na
A9186
Alcian Blue 8GX
BioReagent, suitable for detection of glycoproteins
Synonyma:
Alcian Blue, Ingrain Blue 1
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 530,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
16 300,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C56H68Cl4CuN16S4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
1298.86
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
251-705-7
Colour Index Number:
74240
MDL number:
7 530,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, ~50%
technique(s)
electrophoresis: suitable
suitability
suitable for detection of glycoproteins
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].CN(C)C(\SCc1ccc2c3nc(nc4n5[Cu]n6c(nc7nc(nc5c8cc(CS\C(N(C)C)=[N+](\C)C)ccc48)c9ccc(CS\C(N(C)C)=[N+](\C)C)cc79)c%10ccc(CS\C(N(C)C)=[N+](\C)C)cc%10c6n3)c2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C56H68N16S4.4ClH.Cu/c1-65(2)53(66(3)4)73-29-33-17-21-37-41(25-33)49-57-45(37)62-50-43-27-35(31-75-55(69(9)10)70(11)12)19-23-39(43)47(59-50)64-52-44-28-36(32-76-56(71(13)14)72(15)16)20-24-40(44)48(60-52)63-51-42-26-34(18-22-38(42)46(58-51)61-49)30-74-54(67(5)6)68(7)8;;;;;/h17-28H,29-32H2,1-16H3;4*1H;/q+2;;;;;+2/p-4
InChI key
CKLBXIYTBHXJEH-UHFFFAOYSA-J
General description
Alcian Blue 8GX is a cationic phthalocyanine dye. It has an ability to interact with sulphated glycosaminoglycan. It is used as a counterstain to visualize histological tissue sections. In addition, alcian blue 8GX also aids in the in-situ quantification of marine biofilms produced by marine bacteria.
Application
Alcian Blue 8GX has been used:
  • for the quantification of sulphated glycosaminoglycan
  • to stain differentiated chondrocytes to access proteoglycan′s synthesis by these cells
  • to stain Multi-lineage differentiation of hemangioma-derived perivascular cells (Hem-PCs)
  • in histological staining to detect neutral and charged carbohydrate residues
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
A315705500A5268
description
BioReagent, suitable for detection of glycoproteins
description
powder or crystals, certified by the BSC
description
-
description
powder
suitability
suitable for detection of glycoproteins
suitability
-
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
composition
Dye content, ~50%
composition
Dye content, ≥50%
composition
-
composition
Dye content, 45-65%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alcian Blue 8GX
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)