Přeskočit na
A9891
7-Amino-4-methylcoumarin
chromophore for enzyme substrates, fluorogenic, ≥98% (HPLC), powder
Synonyma:
Coumarin 120
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
250 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 310,00 Kč
500 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 330,00 Kč
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
10 300,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H9NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
175.18
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
247-454-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
142231
3 310,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
7-Amino-4-methylcoumarin, Chromophore for substrates
Quality Segment
description
chromophore for enzyme substrates
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mp
223-226 °C (lit.)
solubility
acetone: 10 mg/mL, clear, colorless to yellow
fluorescence
λex 365 nm; λem 440 nm in ethanol(lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2cc(N)ccc12
InChI
1S/C10H9NO2/c1-6-4-10(12)13-9-5-7(11)2-3-8(6)9/h2-5H,11H2,1H3
InChI key
GLNDAGDHSLMOKX-UHFFFAOYSA-N
Application
Used as matrix for analysis of monosulfated disaccharides and as a co-matrix with 6-aza-2-thiothymidine for sulfated neutral and sialylated tri-and tetrasaccharides.
7-Amino-4-methylcoumarin has been used:
  • to determine cathepsin B like- activity
  • as a substrate for leucine aminopeptidase (LAP)
  • in chymotryptic assay
  • as a standard to detect the activation of caspase-3 during
  • sanguinarine-induced damage
  • protection by human DEAD-box DDX3
Biochem/physiol Actions
7-Amino-4-methylcoumarin is a coumarin derivative, which serves as a fluorescence reference standard to screen protease inhibitors.
Preparation Note
Soluble in DMSO (10 mg/mL), DMF, and acetone (10 mg/mL).
Other Notes
Reagent for preparing new fluorogenic AMC-based substrates for cystine aminopeptidase (and other hydrolases); used as reference compound in the enzyme assay.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
257370164545IDF00050
description
Chromophore for substrates
description
99%
description
Reagent used to prepare fluorogenic 7-amido-4-methylcoumarin (AMC) based substrates for the detection of proteolytic enzyme activity.
description
AldrichCPR
assay
≥98% (HPLC)
assay
99%
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
solubility
acetone: 10 mg/mL, clear, colorless to yellow
solubility
-
solubility
DMF: soluble, DMSO: 10 mg/mL, acetone: 10 mg/mL
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
form
powder
form
solid
form
solid
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
fluorescence
λex 365 nm; λem 440 nm in ethanol(lit.)
fluorescence
-
fluorescence
λem 430-460 nm, λex 365-380 nm
fluorescence
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 7-Amino-4-methylcoumarin
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)