Přeskočit na
AXYPDW20CS
Deep well plate
size 96 wells, size 2.0 mL, pkg of 10x5plates/cs, sterile
Synonyma:
Deep well plate, Multi-well plate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 pkg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 070,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
eCl@ss:
32040303
Material:
clear bottom, round bottom wells
Size:
2.0 mL , 96 wells
7 070,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
clear bottom, round bottom wells
sterility
sterile
feature
lid: no, skirt
manufacturer/tradename
Axygen Inc P-DW-20-C-S, Corning
packaging
pkg of 10x5plates/cs
size
2.0 mL , 96 wells
suitability
suitable for PCR
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
AXYPDW20CAXYPDW500CAXYPDW11CS
Deep well plate size 96 wells, size 2.0 mL, pkg of 10x5plates/cs, sterile
AXYPDW20CS
Deep well plate
Deep well plate size 96 wells, size 2.0 mL, pkg of 10x5plates/cs
AXYPDW20C
Deep well plate
Deep well plate for SBS FootPrint, size 96 wells, size 600 μL, pkg of 10x5plates/cs
AXYPDW500C
Deep well plate
Deep well plate size 96 wells, size 1.1 mL, pkg of 10x5plates/cs, sterile
AXYPDW11CS
Deep well plate
description
size 96 wells, size 2.0 mL, pkg of 10x5plates/cs, sterile
description
size 96 wells, size 2.0 mL, pkg of 10x5plates/cs
description
for SBS FootPrint, size 96 wells, size 600 μL, pkg of 10x5plates/cs
description
size 96 wells, size 1.1 mL, pkg of 10x5plates/cs, sterile
suitability
suitable for PCR
suitability
suitable for PCR
suitability
suitable for PCR
suitability
suitable for PCR
size
2.0 mL , 96 wells
size
96 wells , 2.0 mL
size
600 μL , 96 wells
size
1.1 mL , 96 wells
material
round bottom wells, clear bottom
material
clear bottom, round bottom wells
material
conical bottom wells
material
round bottom wells, clear bottom
feature
skirt, lid: no
feature
lid: no, skirt
feature
-
feature
skirt, lid: no
packaging
pkg of 10x5plates/cs
packaging
pkg of 10x5plates/cs
packaging
pkg of 10x5plates/cs
packaging
pkg of 10x5plates/cs
manufacturer/tradename
Axygen Inc P-DW-20-C-S
manufacturer/tradename
Axygen Inc P-DW-20-C, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc P-DW-500-C, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc P-DW-11-C-S, Corning
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Deep well plate
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)