Přeskočit na
B1155
bisBenzimide H 33258
≥98% (HPLC), Bcl-XL inhibitor, powder
Synonyma:
2′-(4-Hydroxyphenyl)-5-(4-methyl-1-piperazinyl)-2,5′-bi(1H-benzimidazole) trihydrochloride, 2-[2-(4-Hydroxyphenyl)-6-benzimidazoyl]-6-(1-methyl-4-piperazyl)benzimidazole trihydrochloride, BBIH, BXI-72, HOE 33258, Hoechst 33258, NSC334072
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 210,00 Kč
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 580,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C25H24N6O · 3HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
533.88
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
245-690-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4088183
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
1 210,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
bisBenzimide H 33258, powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98% (HPLC)
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
H2O: 10 mg/mL, water and ethanol: 10 mg/mL
suitability
passes application test for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Cl[H].[H]O[H].CN1CCN(CC1)c2ccc3NC(=NCc3c2)c4ccc5NC(=NCc5c4)c6ccc(O)cc6
InChI
1S/C27H28N6O.3ClH.H2O/c1-32-10-12-33(13-11-32)22-5-9-25-21(15-22)17-29-27(31-25)19-4-8-24-20(14-19)16-28-26(30-24)18-2-6-23(34)7-3-18;;;;/h2-9,14-15,34H,10-13,16-17H2,1H3,(H,28,30)(H,29,31);3*1H;1H2
InChI key
OWRSPPSBNWJJAR-UHFFFAOYSA-N
Application
bisBenzimide H 33258 is useful for staining DNA, chromosomes and nuclei. bisBenzimide H 33258 may be used for fluorescence microscopy or flow cytometry.
Excitation max. = 346 nm
Emission max. = 460 nm
bisBenzimide H 33258 is useful for staining DNA, chromosomes, and nuclei. May be used for fluorescence microscopy or flow cytometry.
Biochem/physiol Actions
bisBenzimide H 33258 is a potent and selective Bcl-XL inhibitor.
bisBenzimide H 33258 is a potent and selective Bcl-XL inhibitor. bisBenzimide H 33258 is a membrane-permeable, fluorescent DNA stain with low cytotoxicity that intercalate in A-T regions of DNA.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
14530B288314533
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98% (HPLC)
description
suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
water and ethanol: 10 mg/mL, H2O: 10 mg/mL
solubility
water and ethanol: 10 mg/mL, H2O: soluble, ethanol: soluble
solubility
phosphate buffer: precipitates, water and ethanol: 10 mg/mL, H2O: 10 mg/mL
solubility
-
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under bisBenzimide H 33258
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)