Změnit zobrazení
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
4 btls | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 8 090,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41116012
eCl@ss:
32035490
8 090,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliform
solid
Quality Segment
input
general use sample(s)
solubility
deionized water: 13.6 g /15 ml at 25 °C, clear to hazy
General description
Protein Extraction Reagent Type 4, is a highly premixed, prequalified and effective protein solubilization and extraction reagent composed of urea, thiourea, Trizma®, and detergent C7BzO (C0856).
Application
Protein extraction reagent type 4 is optimized for proteomic studies. Cellular and organelle membrane solubilizing reagent is ideal for protein extraction prior to isoelectric focusing and 2D electrophoresis. Reducing and alkylating reagents TBP (T7567) and iodoacetamide (A3221) are recommended for use with this reagent. Protein extraction reagent type 4 is also available as a component of the ProteoPrep® Sample.
Other Notes
Contains urea, thiourea, Trizma®, and detergent C7BzO (C0856).
Legal Information
ProteoPrep is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
62-56-6
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?