Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Ušetřete 15% z katalogové ceny*
Použijte kód SAVE15 v košíku. Přihlásit se pro ověření způsobilosti. Obchod s produkty
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
225 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 200,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
12352200
1 200,00 Kč
Uložit 15 % s kódem SAVE15
Sleva pouze na webu
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliGeneral description
The Column Preparation Solution maximizes binding of the DNA to the membrane resulting in more consistent yields in GenElute™ kits.
Preparation Note
For usage requirements, please refer to the kit procedure.
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Tato položka | ||
|---|---|---|
| description - | description - | description - |
| form liquid | form - | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?