Přeskočit na
C2360
CelLytic™ P Cell Lysis Reagent
Synonyma:
Plant cell lysis reagent
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
50 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 630,00 Kč
250 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 790,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41116134
2 630,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
For plant cell lysis
Quality Segment
form
solution
input
plant, fungi and insect sample(s)
storage temp.
room temp
Application
CelLytic™ P Cell Lysis Reagent has been used for lysate preparation for cell lysis.
Other Notes
CelLytic™ P is a non-ionic detergent-based reagent, which offers a convenient method for efficient plant cell lysis and protein solubilization. It is a non-denaturing reagent and maintains protein immunoreactivity and biological activity. CelLytic™ P is efficient, rapid, and ready to use. It contains bicine buffer, which is preferable for many biological activities.
Legal Information
CelLytic is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
C3228B7435C8740
description
-
description
For mammalian tissues
description
For bacterial cell lysis, standard strength
description
For bacterial cell lysis, 10× concentrate
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
form
solution
form
solution
form
solution
form
liquid
description
For plant cell lysis
description
-
description
-
description
-
input
plant, fungi and insect sample(s)
input
mammalian sample(s)
input
bacteria and yeast sample(s)
input
bacteria and yeast sample(s)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Piktogramy
Exclamation mark
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
9002-93-1
CAS No.
9002-93-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)