Změnit zobrazení
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
25 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 330,00 Kč |
O této položce
Form:
lyophilized powder
3 330,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliform
lyophilized powder
Quality Segment
composition
Protein, ~90% E0.1%/550
extent of labeling
~60% acetylated lysine residues (based on ninhydrin assay)
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL, clear, red to red-brown
storage temp.
−20°C
Application
Packaging
Package size based on protein content.
Physical form
Contains potassium phosphate buffer salts.
Preparation Note
Dissolves in water to form a clear, red-brown colored solution at 10 mg/mL concentration.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder | description BioReagent, suitable for GFC marker | description ≥95% (SDS-PAGE) | description ≥95% based on Mol. Wt. 12,384 basis |
| form lyophilized powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: soluble 10 mg/mL, clear, red to red-brown | solubility - | solubility H2O: soluble 10 mg/mL | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| composition Protein, ~90% E0.1%/550 | composition - | composition - | composition - |
| extent of labeling ~60% acetylated lysine residues (based on ninhydrin assay) | extent of labeling - | extent of labeling - | extent of labeling - |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?