Změnit zobrazení
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
100 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 620,00 Kč |
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H11ClN2O5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
262.65
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Solubility:
1 M NH4OH: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Storage temp.:
−20°C
2 620,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliNázev produktu
5-Chloro-2′-deoxyuridine, thymidine analog
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
1 M NH4OH: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(Cl)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11ClN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
InChI key
NJCXGFKPQSFZIB-RRKCRQDMSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
DNA labeled with 5-chloro-2′-deoxyuridine (CldU) serves as an effective tool to analyze and quantify DNA replication, repair, and recombination. CldU is a potent mutagen, clastogen, and toxicant. It is used as a thymidine analog and is found to alter the dNTP pools and might lead to cell-cycle arrest. CldU produces sister-chromatid exchange but has less response to ionizing radiation compared to other thymine analogs. 5-Chloro-2′-deoxyuridine (CldU) is used to study the miscoding potential of hypochlorous acid damage to DNA and DNA precursors. When used with antibody based immunofluorescent imaging, 5-Chloro-2′-deoxyuridine incorporation may be used in protocols to identify sites of DNA replication. CldU may be used as a labeling substrate in conjunction with other halogenated uridine labeling substrates such as iododeoxyuridine (IdU).
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?