Změnit zobrazení
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
10 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 6 280,00 Kč |
100 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 41 000,00 Kč |
1 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 229 100,00 Kč |
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H16N5O13P3 · xNa+ · yH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
507.18 (anhydrous free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥96% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
6 280,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliNázev produktu
2′-Deoxyguanosine 5′-triphosphate sodium salt hydrate, ≥96% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
powder
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
2′-Deoxyguanosine 5′-triphosphate sodium salt hydrate has been used:
- as a component in a polymerase chain reaction (PCR) mixture for PCR product formation using AM-toxin primers
- as an internal standard to improve the analytical performance of capillary electrophoresis (CE) analysis for the evaluation of the cleanup process
- as a putative substrate in in vitro enzyme activity assay to incubate with nudix hydrolase 15 (NUDT15) protein for the evaluation of putative NUDT15 inhibitors
Biochem/physiol Actions
Deoxyguanosine 5′-triphosphate (dGTP), a purine deoxynucleotide, is a substrate of DNA polymerase(s) and reverse transcriptases. dGTP is useful to study the distribution, specificity, and kinetics of various nucleoside-triphosphatases (NTPase) and ribonucleotide reductases.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description ≥96% (HPLC) | description 10 mM in H2O | description 100 mM (pH 7) | description 10 mM in H2O |
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - | biological source rabbit muscle, Porcine muscle |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ≥96% (HPLC) | assay ≥99% | assay ≥99% | assay ≥95% (HPLC) |
| form powder | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?