Přeskočit na
D5047
Dodecyltrimethylammonium bromide
BioXtra, ~99%
Synonyma:
Lauryltrimethylammonium bromide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 790,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 800,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
26 400,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)11N(CH3)3Br
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
308.34
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-290-3
Beilstein/REAXYS Number:
3597463
MDL number:
2 790,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
cationic
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
~99%
form
crystals
mol wt
308.34 g/mol
impurities
<0.001% Phosphorus (P), <0.1% Insoluble matter
ign. residue
<0.1%
mp
246 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): <0.05%
cation traces
Al: <0.0005%, Ca: <0.0005%, Cu: <0.0005%, Fe: <0.002%, K: <0.005%, Mg: <0.0005%, NH4+: <0.1%, Na: <0.005%, Pb: <0.001%, Zn: <0.0005%
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C15H34N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
XJWSAJYUBXQQDR-UHFFFAOYSA-M
General description
Dodecyltrimethylammonium bromide is a single-chain surfactant.
Application
Dodecyltrimethylammonium bromide has been used in a study to assess the relation between counterion distribution and miscibility of counterions at the solution surface. This was deduced for surfactant mixtures containing common surfactant ions but different counterions. It has also been used in a study to investigate its micelle formation throughout the entire composition range of water-dimethylsulfoxide (DMSO) mixtures using conductimetry, density measurements, and small angle neutron scattering.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
D86384423930725
description
BioXtra, ~99%
description
≥98%
description
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥98.5% (AT)
description
≥98.0% (NT)
form
crystals
form
powder
form
liquid
form
powder
assay
~99%
assay
≥98%
assay
≥98.5% (AT)
assay
≥98.0% (NT)
mp
246 °C (dec.) (lit.)
mp
246 °C (dec.) (lit.)
mp
246 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mol wt
308.34 g/mol
mol wt
308.34 g/mol
mol wt
308.34 g/mol
mol wt
-
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
954 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
-
impurities
<0.001% Phosphorus (P), <0.1% Insoluble matter
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dodecyltrimethylammonium bromide
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)