Přeskočit na
D5172
n-Dodecyl β-D-maltoside
BioXtra, ≥98% (GC)
Synonyma:
DDM, Lauryl-β-D-maltoside
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
250 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 880,00 Kč
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
29 900,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C24H46O11
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
510.62
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32190102
UNSPSC Code:
12161900
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
55318
8 880,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
non-ionic
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥98% (GC)
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 50,000
aggregation number
98
technique(s)
protein purification: suitable, protein quantification: suitable
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
CMC
0.15 mM (20-25°C)
mp
224-226 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C24H46O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-32-23-21(31)19(29)22(16(14-26)34-23)35-24-20(30)18(28)17(27)15(13-25)33-24/h15-31H,2-14H2,1H3/t15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-,22-,23-,24-/m1/s1
InChI key
NLEBIOOXCVAHBD-QKMCSOCLSA-N
General description
n-Dodecyl β-D-maltoside is a non-ionic surfactant belonging to the alkyl polyglucoside family.
Application
n-Dodecyl β-D-maltoside has been used in a study to assess the effect of detergents on the thermal behavior of elastin-like polypeptides (ELP). It has also been used in a study to investigate how membrane structures will respond to detergent solubilization from amino acid sequences.
Non-ionic detergent for the stabilization and activation of enzymes and for membrane research.
Non-ionic detergent used to extract and solubilize proteins.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
D4641850520P250520P
description
BioXtra, ≥98% (GC)
description
≥98% (GC)
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
assay
≥98% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
>99% (contains <2% alpha isomer, TLC)
assay
>85% (contains <15% alpha isomer)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
protein quantification: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
aggregation number
98
aggregation number
98
aggregation number
-
aggregation number
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-Dodecyl β-D-maltoside
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)