Přeskočit na
D6500
2′-Deoxyadenosine 5′-triphosphate disodium salt
≥97%
Synonyma:
dATP-Na2
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
10 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 270,00 Kč
25 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 220,00 Kč
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
14 200,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H14N5Na2O12P3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
535.15
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160414
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
EC Number:
277-809-2
MDL number:
Assay:
≥97%
Biological source:
natural (inorganic)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
3 270,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
natural (inorganic)
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)C3C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O3
InChI
1S/C10H16N5O12P3.2Na/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(16)6(25-7)2-24-29(20,21)27-30(22,23)26-28(17,18)19;;/h3-7,16H,1-2H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);;/q;2*+1/p-2/t5-,6+,7?;;/m0../s1
InChI key
JEKDCIBJADJZSK-LNUHRGGJSA-L
Application
2′-Deoxyadenosine 5′-triphosphate disodium salt has been used:
  • for Smac- X-linked inhibitor of apoptosis protein (Smac-XIAP) binding assay.
  • as a component of polymerase chain reaction (PCR) using AM-toxin primers.
  • to determine the affinity constant (Kd) with the transcription termination factor Rho.
  • to determine the activity of poly ADP-ribose polymerase 1 (PAPR-1 ).
2′-Deoxyadenosine 5′-triphosphate (dATP) is used as a substrate by a variety of polymerases including DNA polymerase(s) and reverse transcriptase(s).
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)