Přeskočit na
D9891
Doxycycline hyclate
Akční nabídka
Synonyma:
6-Desoxy-5-hydroxytetracycline hydrochloride hemihydrate hemiethanolate, Doxycycline hydrochloride hemiethanolate hemihydrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Spend 10 750 Kč — Save 5 %; Spend 15 250 Kč — Save 10 %; Spend 28 000 Kč — Save 15 %*
Přihlásit se pro ověření způsobilosti. Obchod s produkty
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 480,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 310,00 Kč
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 760,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
20 800,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
49 300,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C22H24N2O8 · HCl · 0.5H2O · 0.5C2H6O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
512.94
UNSPSC Code:
51284027
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5702728
2 480,00 Kč
Ušetřete až 15 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥93.5% (HPLC), 95.0-102.0% anhydrous basis (ethanol free based)
form
powder
storage condition
(Tightly closed. Dry. )
color
yellow to yellow-green
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycoplasma, parasites
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].[H]O[H].CCO.C[C@@H]1C2[C@H](O)C3[C@H](N(C)C)C(O)=C(C(N)=O)C(=O)[C@@]3(O)C(O)=C2C(=O)c4c(O)cccc14.C[C@@H]5C6[C@H](O)C7[C@H](N(C)C)C(O)=C(C(N)=O)C(=O)[C@@]7(O)C(O)=C6C(=O)c8c(O)cccc58
InChI
1S/2C22H24N2O8.C2H6O.2ClH.H2O/c2*1-7-8-5-4-6-9(25)11(8)16(26)12-10(7)17(27)14-15(24(2)3)18(28)13(21(23)31)20(30)22(14,32)19(12)29;1-2-3;;;/h2*4-7,10,14-15,17,25,27-29,32H,1-3H3,(H2,23,31);3H,2H2,1H3;2*1H;1H2/t2*7-,10?,14?,15-,17-,22-;;;;/m00..../s1
InChI key
HALQELOKLVRWRI-ZVACAFRPSA-N
General description
Doxycycline Hyclate, a synthetic tetracycline antibiotic, demonstrates broad-spectrum antimicrobial activity against various bacteria by binding to the 30S and potentially the 50S ribosomal subunits. This binding disrupts the aminoacyl-tRNA binding to the mRNA-ribosome complex, effectively inhibiting bacterial protein synthesis, thereby halting growth and replication.
Beyond its antimicrobial effects, Doxycycline Hyclate serves as an inhibitor of matrix metalloproteinases (MMPs), enzymes crucial for collagen breakdown in connective tissues. Studies on corneal erosion and rheumatoid arthritis showcase its significant reduction in MMP-9 and MMP-8 levels, respectively. This MMP-inhibiting property helps preserve collagen integrity, preventing excessive tissue degradation and supporting tissue repair.
In cell biology, Doxycycline Hyclate impacts smooth muscle cells, enhancing adhesion and influencing the reorganization of fibrillar collagen matrices. Its influence on apicoplast gene expression in Plasmodium falciparum, the malaria-causing parasite, adds a dimension of significance in infectious disease research. Additionally, the inhibition of tissue formation in rat studies contributes to its relevance in understanding tissue development.
Moreover, Doxycycline Hyclate holds potential in metabolomics research, considering its multi-faceted effects on various cellular processes. In the broader context of biochemical research, its versatile actions make it a valuable tool for investigating molecular mechanisms and signaling pathways.
Application
Doxycycline hyclate is a synthetic oxytetracycline derivative. It has been used to eliminate Borrelia burgdorferi and Anaplasma phagocytophilum in rodent reservoirs and to eliminate Ixodes scapularis ticks. It is a broad spectrum inhibitor used to inhibit matrix metalloproteinases (MMP), such as type 1 collagenase in studies on wound healing and tissue remodeling.
Doxycycline hyclate has been used for the induction of glioma cells and human embryonic kidney 293T cells (HEK293T).
Biochem/physiol Actions
Mode of Action: Doxycycline hyclate inhibits the inflammatory response to the Lyme Disease Spirochete Borrelia burgdorferi.
Activity Spectrum: Effective against a broad spectrum inhibitor of matrix metalloproteinases in vivo.
Features and Benefits
  • High-quality antibiotic suitable for multiple research applications
  • Ideal for Cell Biology, Metabolomics, and Biochemical research.
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
PHR1145BP780D3000000
Doxycycline hyclate British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP780
Doxycycline hyclate
Doxycycline hyclate European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
D3000000
Doxycycline hyclate
description
-
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
mycoplasma, Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, parasites
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
form
powder
form
-
form
powder
form
-
assay
≥93.5% (HPLC), 95.0-102.0% anhydrous basis (ethanol free based)
assay
-
assay
-
assay
-
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Doxycycline hyclate
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–10 of 14 Questions  
  1. What grade is D9891? Is it food-grade?
    1 answer
    1. This product is not food-grade. Unless otherwise stated, this product is intended for research use only. It is not suitable for any other purpose, which includes, but is not limited to, unauthorized commercial use, in vitro diagnostic use, or therapeutic use in humans or animals.
      Unfortunately, a food grade Doxycycline hyclate product is not currently offered.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the potency in µg/mg of Product D9891, Doxycycline Hyclate?
    1 answer
    1. The potency of this product has not been tested.
      Helpful?
  4. Does this powder if stored in dark at 4 degree expires? Doxycycline hyclate, Product D9891
    1 answer
    1. This product is assigned an expiration date of 4 years from the date of Quality Release. The expiration date is lot specific and reported on the product label and the Certificate of Analysis. The recommended storage temperature range is 2 - 8°C. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/162/885/d9891pis.pdf
      Helpful?
  5. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  6. What is the expiration date of Doxycycline hyclate(powder, not solution) from the date of purchase?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date. It is assigned a recommended retest date of approximately 3.5 years after the quality release date. A recommended retest date is the period of time during which the product is expected to remain within established stability specifications, provided that it has been stored under defined conditions. After the Retest Date, product samples should be examined to ensure that the product is still in compliance with the established specifications. For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      Helpful?
  7. Once reconstituted in water, can Doxycycline hyclate be stored long-term at -20°C ?
    1 answer
    1. Aqueous solutions of Doxycycline are light sensitive and should be used within 48 hours. The long term stability of aqueous solutions at -20°C has not been evaluated. However, the Doxycycline HCl Ready Made solution is prepared at 100 mg/ml in DMSO. This product is assigned a shelf life of 1 year and is stored at -20°C. See the links below to review the product datasheet for D9891, as well as a sample Certificate of Analysis for the Ready Made Solution, D3072.
      Datasheet, D9891
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/162/885/d9891pis.pdf
      Sample Certificate, D3072
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/D3072-1ML0000229139.pdf
      Helpful?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  9. Is doxycycline hyclate soluble in DMSO?
    1 answer
    1. According to literature sources, doxycycline hyclate is soluble in DMSO at a concentration of 100 mM.
      Helpful?
  10. What is the solubility of Doxycycline hyclate, Product D9891?
    1 answer
    1. Doxycycline hyclate is soluble in water at up to 50 mg/ml.
      Helpful?
1–10 of 14 Questions  