Přeskočit na
E2011
cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid
from fish oil, ≥99% (GC), liquid, 5-Lipoxygenase inhibitor
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonyma:
EPA, Timnodonic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
10 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 190,00 Kč
25 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
14 800,00 Kč
50 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
20 300,00 Kč
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
41 200,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2CH=CH)5(CH2)3CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
302.45
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1714433
Assay:
≥99%
Form:
liquid
7 190,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid, ≥99%
biological source
fish oil
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4977 (lit.)
mp
−54-−53 °C (lit.)
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless
density
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16H,2,5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChI key
JAZBEHYOTPTENJ-JLNKQSITSA-N
Gene Information
human ... ALOX5(240)
mouse ... ALOX5(11689), Pparg(19016)
rat ... ALOX5(25290)
General description
Eicosapentaenoic acid is a polyunsaturated fatty acid (PUFAs) and is synthesized from linolenic acid. It is distributed in phospholipid bilayers of the cell membrane, synaptic membranes of the brain and retina. It is obtained majorly from fish oil, seaweed, phytoplankton, and camelina. Being an Omega-3 fatty acid, it shows cis-trans conformations.
Application
cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid has been used:
  • to test pharmacologic effect on steatosis in hepatocytes
  • as an analytical standard in Raman spectra measurements to characterize human breast cancer samples
  • in lipid peroxidation assay in mouse embryonic fibroblasts and in pre-treatment of cells for cell viability studies
Biochem/physiol Actions
5-Lipoxygenase inhibitor; reduces thromboxane A2 production.
Eicosapentaenoic acid (EPA) is essential for healthy living and alleviates obesity. It decreases the triglyceride levels by modulating very-low-density lipoprotein(VLDL) levels.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
44864E6627CRM47571
description
≥99%
description
analytical standard
description
≥99% (capillary GC)
description
certified reference material, 10 mg/mL in heptane, ampule of 1 mL
form
liquid
form
-
form
film or powder
form
liquid
assay
≥99%
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥99% (capillary GC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
density
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
200.1 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
93.4 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
Reviews
Active Filters
  1. SETU, Kilkenny road , Carlow Ireland
    • Reviews 3
    • Votes 2
    5 out of 5 stars.
    ok
    good service and product quality, arrived on time and the correct chemical.
    Helpful?