Přeskočit na
E4375
(−)-Epinephrine (+)-bitartrate salt
solid, adrenergic receptor agonist
Synonyma:
L-3,4-Dihydroxy-α-(methylaminomethyl)benzyl alcohol D-hydrogen bitartrate salt, L-Adrenaline (+)-bitartrate salt, L-Adrenaline D-hydrogentartrate, L-Epinephrine D-hydrogentartrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 780,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 150,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
20 900,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
63 700,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H13NO3 · C4H6O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
333.29
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-097-1
MDL number:
Form:
solid
1 780,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
(−)-Epinephrine (+)-bitartrate salt, solid
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
H2O: soluble, alcohol: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CNC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H13NO3.C4H6O6/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2-4,9-13H,5H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t9-;1-,2-/m01/s1
InChI key
YLXIPWWIOISBDD-NDAAPVSOSA-N
General description
Epinephrine is a hormone, which is also termed as adrenaline. It is a monoamine and catecholamine.
Application
(-)Epinephrine (+)-bitartrate salt has been used:
  • to test the possible existence of β-adrenergic vasodilation
  • to infuse into the adipose region to minimize blood loss and tissue contamination
  • as a platelet agonist in the preparation of optimal platelet aggregometry 96-well plates
  • in the measurement of total superoxide dismutase (tSOD) enzymatic activity
Biochem/physiol Actions
Adrenergic receptor agonist.
Epinephrine is mainly liberated from adrenal medulla in response to stress, that is facilitated through sympathetic fibers.
Features and Benefits
This compound is featured on the α1-Adrenoceptors, α2-Adrenoceptors, β-Adrenoceptors and Dopamine, Norepinephrine and Epinephrine Synthesis pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Disclaimer
Light sensitive
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
PHR15091237000BP003
description
solid
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
form
solid
form
-
form
-
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: soluble, alcohol: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white
color
-
color
-
color
-
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155)
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155)
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155)
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155)
Piktogramy
Skull and crossbones
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)