Přeskočit na
E6758
Ethylenediaminetetraacetic acid
anhydrous, crystalline, BioReagent, suitable for cell culture
Akční nabídka
Synonyma:
(Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, EDTA, Edathamil, Ethylenedinitrilotetraacetic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Utratit 10 750 Kč – Ušetřit 5 %; Utratit 15 250 Kč – Ušetřit 10 %; Utratit 28 000 Kč – Ušetřit 15 %*
Přihlásit se pro ověření způsobilosti. Obchod s produkty
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 920,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 900,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
292.24
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39030907
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
200-449-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1716295
1 920,00 Kč
Ušetřete až 15 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
anhydrous
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥98.5%
form
crystalline
reaction suitability
reagent type: chelator
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
solubility
3  M NaOH: 100 mg/mL
density
1.46 g/cm3 at 20 °C
cation traces
C: 40.7-41.5%, N: 9.3-9.8%
SMILES string
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
InChI key
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethylenediaminetetraacetic acid has been used:
  • as a component of peptide dilution buffer for intracellular BH3 (Bcl-2 homology (BH) domain) profiling and validation
  • as a medium component in the hepatic stellate cell (HSCs) culture
  • as a component of homogenization buffer for protein extraction from eye tissues
  • for stopping benzonase reaction in lysis buffer
Biochem/physiol Actions
Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) is an anticoagulant, majorly used in preventing clotting of blood samples. EDTA may trigger aggregation of platelets resulting in pseudothrombocytopenia. EDTA along with tetracycline imparts serves as root conditioning agent and provides relief in gum infection. EDTA-tetracycline therapy decreases coronary artery calcium levels in atherosclerosis. Calcium Disodium EDTA administration is effective in slowing down the progression of chronic kidney disease.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
79868103620ED
description
anhydrous, crystalline, BioReagent, suitable for cell culture
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥98%
description
≥98.0% (KT)
description
purified grade, ≥98.5%, powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
anhydrous
grade
-
grade
-
grade
purified grade
assay
≥98.5%
assay
≥98%
assay
≥98.0% (KT)
assay
≥98.5%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
BioReagent
product line
Redi-Dri™
product line
-
product line
-
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
pH
-
pH
-
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylenediaminetetraacetic acid
Výstražné slovo
Warning
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cílové orgány
Respiratory Tract
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Co se děje?
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?