Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
50 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 8 090,00 Kč |
250 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 29 100,00 Kč |
O této položce
8 090,00 Kč
Název produktu
Fluorescein isothiocyanate isomer I, ≥97.5% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97.5% (HPLC)
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
yellow to very dark yellow
mp
>360 °C (lit.)
solubility
acetone: soluble 10 mg/mL
fluorescence
λex 492 nm; λem 518 nm (green)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N=C=S)c1
InChI
1S/C21H11NO5S/c23-12-2-5-16-18(8-12)26-19-9-13(24)3-6-17(19)21(16)15-4-1-11(22-10-28)7-14(15)20(25)27-21/h1-9,23-24H
InChI key
MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.5% (HPLC) | description suitable for protein labeling, ≥90% (HPLC), powder | description ~20 mg/mL, buffered aqueous solution | description - |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| color yellow to very dark yellow | color orange to dark orange | color - | color - |
| fluorescence λex 492 nm; λem 518 nm (green) | fluorescence λex 492 nm; λem 518 nm (green) | fluorescence - | fluorescence - |
| solubility acetone: soluble 10 mg/mL | solubility acetone: 1 mg/mL | solubility - | solubility methanol: 5 mg/mL |
| form powder | form powder | form buffered aqueous solution | form powder |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) diagnostic assay manufacturing |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluorescein isothiocyanate isomer I
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?