Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
100 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 070,00 Kč |
250 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 8 300,00 Kč |
1 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 26 700,00 Kč 20 025,00 Kč |
O této položce
4 070,00 Kč
biological source
sugar beets root
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
form
powder
mol wt
average mol wt 20,000
extent of labeling
0.003-0.020 mol FITC per mol glucose
color
yellow to dark yellow
solubility
water: 25 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description average mol wt 20,000 | description average mol wt 250,000 | description average mol wt 20,000 | description average Mw 59,000-77,000 |
| biological source sugar beets root | biological source bacterial (Leuconostoc mesenteroides) | biological source bacterial (Leuconostoc mesenteroides) | biological source bacterial (Leuconostoc mesenteroides) |
| solubility water: 25 mg/mL | solubility water: 25 mg/mL, clear, yellow | solubility water: 25 mg/mL | solubility water: 25 mg/mL |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| color yellow to dark yellow | color yellow to orange | color light yellow to dark orange | color light yellow to dark orange |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluorescein isothiocyanate–dextran
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?