Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 vial | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 610,00 Kč |
5 vials | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 960,00 Kč |
10 vials | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 8 840,00 Kč |
O této položce
1 610,00 Kč
Název produktu
Adenosine 5′-triphosphate (ATP) disodium salt hydrate, vial of ~1 mg ATP
biological source
bacterial (Corynebacterium sp)
Quality Segment
assay
≥90%
form
lyophilized powder
packaging
vial of ~1 mg ATP
technique(s)
protein detection: suitable
solubility
water: soluble, clear, colorless (1 vial + 0.1 mL)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
InChI key
NTBQNWBHIXNPRU-MSQVLRTGSA-L
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description vial of ~1 mg ATP | description vial of 30 mg | description 99% | description BioXtra, ≥99% (HPLC), from microbial |
| biological source bacterial (Corynebacterium sp) | biological source microbial (Corynebacterium sp.) | biological source - | biological source microbial |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| assay ≥90% | assay ≥99% (HPLC) | assay 99% | assay ≥99% (HPLC) |
| form lyophilized powder | form powder | form - | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility water: soluble, clear, colorless (1 vial + 0.1 mL) | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility H2O: 50 mg/mL, clear, colorless |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adenosine 5′-triphosphate (ATP) disodium salt hydrate
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?