Přeskočit na
G2299
L-Glutathione oxidized
Synonyma:
GSSG, Glutathiol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
33 700,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
222 100,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C20H32N6O12S2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
612.63
EC Number:
248-170-7
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
1718700
MDL number:
33 700,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic
Quality Segment
form
powder
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless
suitability
suitable for manufacturing use
application(s)
downstream processes
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H32N6O12S2/c21-9(19(35)36)1-3-13(27)25-11(17(33)23-5-15(29)30)7-39-40-8-12(18(34)24-6-16(31)32)26-14(28)4-2-10(22)20(37)38/h9-12H,1-8,21-22H2,(H,23,33)(H,24,34)(H,25,27)(H,26,28)(H,29,30)(H,31,32)(H,35,36)(H,37,38)/t9-,10-,11-,12-/m0/s1
InChI key
YPZRWBKMTBYPTK-BJDJZHNGSA-N
General description
Our SAFC® portfolio of high-quality raw materials for use in biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures plus the documentation and expertise to help our customers meet requirements as defined by the M-Clarity Program.
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of downstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Ranging from non-GMP grades for low-risk application, to IPEC-PQG GMP for higher-risk applications, we have products covering all your manufacturing needs.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
G6654PHR2461G4376
description
-
description
BioXtra, ≥98%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
≥98% (HPLC)
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
suitability
suitable for manufacturing use
suitability
-
suitability
-
suitability
-
application(s)
downstream processes
pharma/biopharma processes
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
-
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: soluble
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Glutathione oxidized
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)