Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
100 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 600,00 Kč |
250 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 860,00 Kč |
500 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 5 590,00 Kč |
1 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 8 890,00 Kč |
5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 33 100,00 Kč |
O této položce
1 600,00 Kč
Název produktu
L-Glutathione oxidized, ≥98%, lyophilized powder
Quality Segment
assay
≥98%
form
lyophilized powder
impurities
Ethanol, free
color
white
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
application(s)
detection
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H32N6O12S2/c21-9(19(35)36)1-3-13(27)25-11(17(33)23-5-15(29)30)7-39-40-8-12(18(34)24-6-16(31)32)26-14(28)4-2-10(22)20(37)38/h9-12H,1-8,21-22H2,(H,23,33)(H,24,34)(H,25,27)(H,26,28)(H,29,30)(H,31,32)(H,35,36)(H,37,38)/t9-,10-,11-,12-/m0/s1
InChI key
YPZRWBKMTBYPTK-BJDJZHNGSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98%, lyophilized powder | description BioXtra, ≥98% | description ≥98% (HPLC) | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| form lyophilized powder | form powder | form powder | form solid |
| assay ≥98% | assay ≥98% | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C |
| solubility H2O: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: soluble | solubility - |
| impurities Ethanol, free | impurities ≤0.1% Insoluble matter, ≤0.005% Phosphorus (P), ≤6% ethanol | impurities - | impurities - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Glutathione oxidized
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?