Přeskočit na
GHS216
Hematoxylin Solution, Gill No. 2
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 630,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
41116124
NACRES:
NA.47
MDL number:
eCl@ss:
32039090
2 630,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
4 g/L
technique(s)
microbe id | staining: suitable
pH
2.5-3.5
application(s)
cytology
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Gill formulation No. 2 may be used for cytology and/or histology as a progressive or regressive stain depending on length of staining time.
Other Notes
4 g/L certified hematoxylin
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
GHS2128GHS232GHS316
description
-
description
-
description
-
description
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
concentration
4 g/L
concentration
4 g/L
concentration
4 g/L
concentration
6 g/L
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
application(s)
cytology
hematology
histology
application(s)
cytology
hematology
histology
application(s)
cytology
hematology
histology
application(s)
cytology
hematology
histology
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hematoxylin Solution, Gill No. 2
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)