Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
5 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 6 320,00 Kč |
10 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 10 900,00 Kč |
O této položce
6 320,00 Kč
Quality Segment
assay
≥85%
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].O.CCCCCC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C27H46N7O17P3S.3Li.H2O/c1-4-5-6-7-18(36)55-11-10-29-17(35)8-9-30-25(39)22(38)27(2,3)13-48-54(45,46)51-53(43,44)47-12-16-21(50-52(40,41)42)20(37)26(49-16)34-15-33-19-23(28)31-14-32-24(19)34;;;;/h14-16,20-22,26,37-38H,4-13H2,1-3H3,(H,29,35)(H,30,39)(H,43,44)(H,45,46)(H2,28,31,32)(H2,40,41,42);;;;1H2/q;3*+1;/p-3/t16-,20-,21-,22+,26-;;;;/m1..../s1
InChI key
YMMJFYLVSRICJX-ZTADYLHKSA-K
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description ≥85% | description ≥85% | description ≥95% (HPLC) | description Coenzyme A, Trilithium Salt, CAS 18439-24-2, serves as a cofactor in enzymatic acetyl transfer reactions. |
| assay ≥85% | assay ≥85% | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥94% (UV) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?