Přeskočit na
I2886
3-Indoleacetic acid
suitable for plant cell culture, crystalline
Synonyma:
indole acetic acid, Heteroauxin, IAA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 290,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 080,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 710,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H9NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
175.18
UNSPSC Code:
10171502
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-748-2
Beilstein/REAXYS Number:
143358
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
crystalline
1 290,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
≥98%
Quality Segment
form
crystalline
technique(s)
cell culture | plant: suitable
color
white to pink
mp
165-169 °C (lit.)
application(s)
agriculture
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H9NO2/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H,5H2,(H,12,13)
InChI key
SEOVTRFCIGRIMH-UHFFFAOYSA-N
Application
Indole-3-acetic acid (IAA) is a natural phytohormone (plant auxin) used as a supplement in media such as Murashige and Skoog media and Gamborg′s B5 media. IAA is a plant signaling molecule involved in plant organogenesis and growth control.
3-Indoleacetic acid has been used:
  • as standard to quantify hormones
  • to modify MS (Murashige and Skoog) media for the initiation of callus
  • as an external standard in the analyses of free endogenous growth regulators
Preparation Note
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
M14935591319219991
description
suitable for plant cell culture, crystalline
description
98%
description
98 atom % D, 98% (CP)
description
98%
assay
≥98%
assay
98%
assay
98% (CP)
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
form
crystalline
form
-
form
solid
form
solid
mp
165-169 °C (lit.)
mp
145-148 °C (dec.) (lit.)
mp
165-169 °C (lit.)
mp
218-222 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Indoleacetic acid
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Storage temperature
    1 answer
    1. As listed in the 'PROPERTIES' section, this product should be stored at
      −20°C.
      Helpful?
  2. I want to use this IAA to induce human OsTIR1-Auxin-inducible-degron cell line to degrade protein of interest. If this product is appliable in this experiment.
    1 answer
    1. This product is tested for use in plant tissue culture. Suitability for other applications would have to be determined experimentally by the end user. This compound is soluble in ethanol at 50 mg/mL and may be diluted further with medium or buffer. Please see the links below to review publications that may be helpful:
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7659001/
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7544234/