Přeskočit na
I7125
5-Iodo-2′-deoxyuridine
≥99% (HPLC), synthetic (organic), powder or crystals
Synonyma:
1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)-5-iodouracil, 2′-Deoxy-5-iodouridine, 5-IUdR, IDU, IdUrd, Idoxuridine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 390,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
37 800,00 Kč
32 130,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H11IN2O5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
354.10
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
200-207-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
30397
Assay:
≥99% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder or crystals
Solubility:
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to light yellow
Storage temp.:
2-8°C
9 390,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
5-Iodo-2′-deoxyuridine, ≥99% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder or crystals
mp
194 °C (lit.)
solubility
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to light yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(I)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11IN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
InChI key
XQFRJNBWHJMXHO-RRKCRQDMSA-N
Application
5-Iodo-2′-deoxyuridine has been used in molecular combing assay or DNA fiber assay.
5-Iodo-2′-deoxyuridine (5-IUdR; IdUrd) is a pyrimidine analog (halogenated thymidine) that has antiviral activity agains vaccinia virus (orthopoxviruses). IdUrd is used as a radiosensitizer in human cancer studies.
Biochem/physiol Actions
5-Iodo-2′-deoxyuridine prevents in vitro DNA viral replication. This is observed in herpesviruses and poxviruses It might possess teratogenic, tumor-promoting, mutagenic, and immunosuppressive properties. 5-Iodo-2′-deoxyuridine, used in topical applications, is effective against epithelial infections.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
BP2021336001I0050000
Idoxuridine British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP202
Idoxuridine
Idoxuridine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1336001
Idoxuridine
Idoxuridine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
I0050000
Idoxuridine
description
≥99% (HPLC)
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
form
powder or crystals
form
crystalline
form
-
form
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to light yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)