Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
25 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 020,00 Kč |
4 x 25 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 440,00 Kč |
500 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 070,00 Kč |
1 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 6 970,00 Kč |
O této položce
1 020,00 Kč
Název produktu
2-Propanol, BioReagent, ≥99.5%, Molecular Biology
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
33 mmHg ( 20 °C), 44 mmHg ( 25 °C)
product line
BioReagent
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
750 °F
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
technique(s)
DNA extraction: suitable, RNA extraction: suitable
impurities
≤0.2% water
water
color
colorless
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
solubility
water: soluble (completely)
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
suitable for precipitation of nucleic acids
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
General description
Protocols for the use of isopropanol:
Application
Suitable for use in DNA precipitation using standard protocols. Also suitable as a solvent for making solutions for molecular biology applications.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description BioReagent, ≥99.5%, Molecular Biology | description HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99.9%, poly coated bottles | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description Laboratory Reagent, ≥99.5% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| assay ≥99.5% | assay 99.9% | assay - | assay ≥99.5% |
| technique(s) RNA extraction: suitable, DNA extraction: suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) - |
| grade Molecular Biology | grade HPLC Plus | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade Laboratory Reagent |
| solubility water: soluble (completely) | solubility water: soluble | solubility - | solubility water: soluble |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Propanol
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Central nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Bod vzplanutí (°F)
53.6 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
12.0 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Bezpečnostní pokyny
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-63-0
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?