Přeskočit na
L1043
10x Single Cell Lysis & Fragmentation Buffer
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
500 reactions
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 280,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161703
2 280,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
Recommended for use with the SeqPlex DNA Amplification Kits
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
90065RABLYSIS1
description
-
description
-
description
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Co se děje?
nwg
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)