Přeskočit na
L1912
Lysis Solution
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
3.7 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 320,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41121800
5 320,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
storage temp.
room temp
Quality Segment
General description
A GenElute™ kit component used for cell lysis.
Preparation Note
For usage requirements, please refer to the kit procedure.
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
90065L3289MCL1
description
-
description
-
description
sufficient for 100 reactions, Molecular Biology
description
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)