Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
25 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 110,00 Kč |
O této položce
4 110,00 Kč
Quality Segment
assay
≥93%
form
powder
cation traces
Na: ≤0.1%
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.NC3CCCCC3.NC4CCCCC4.NC(=O)C5=CN(C=CC5)[C@@H]6O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]7O[C@H]([C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]7O)n8cnc9c(N)ncnc89)[C@@H](O)[C@H]6O
InChI
1S/C21H30N7O17P3.4C6H13N/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;4*7-6-4-2-1-3-5-6/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);4*6H,1-5,7H2/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;;;/m1..../s1
InChI key
PTKRUDMLGIIORX-ITGWJZMWSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description ≥93% | description ≥97% (calc. based on dry substance, enzymatic) | description ~98%, pkg of 25-30 mg (per vial) | description ~98%, pkg of 1 mg (per vial) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥93% | assay ≥97% (calc. based on dry substance, enzymatic) | assay ~98% | assay ~98% |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
| cation traces Na: ≤0.1% | cation traces Cr: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Mn: ≤350 mg/kg, Ca: ≤1000 mg/kg, Mg: ≤500 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, K: ≤1000 mg/kg, Fe: ≤20 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg | cation traces - | cation traces - |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?