Spend 10 750 Kč — Save 5 %; Spend 15 250 Kč — Save 10 %; Spend 28 000 Kč — Save 15 %*
Přihlásit se pro ověření způsobilosti. Obchod s produkty
Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
15 vials | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 26 900,00 Kč |
O této položce
26 900,00 Kč
Ušetřete až 15 %
assay
~95%
Quality Segment
form
powder
packaging
vial of 10 mg
solubility
0.1 mg/mL, clear, colorless (0.01 N NaOH)
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])O[C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)CO[P](=O)([O-])O[P](=O)([O-])OC[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@H]4O)O)N5C=C(CC=C5)C(=O)N)[n]2c3ncnc(c3nc2)N
InChI
1S/C21H30N7O17P3.4Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);;;;/q;4*+1/p-4/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;;;/m0..../s1
InChI key
WYWWVJHQDVCHKF-MPUNMZHWSA-J
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description vial of 10 mg, ~95% | description vial of 0.30-0.36 mg | description ≥97% (HPLC) | description ampule, ≥90% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| assay ~95% | assay - | assay ≥97% (spectrophotometric assay), ≥97% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) |
| form powder | form solid | form powder | form solid |
| solubility 0.1 mg/mL, clear, colorless (0.01 N NaOH) | solubility - | solubility 10 mM NaOH: soluble 50 mg/mL, clear | solubility - |
| packaging vial of 10 mg | packaging vial of 0.30-0.36 mg | packaging - | packaging - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2′-phosphate reduced tetrasodium salt
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?