Přeskočit na
N9784
Neutralization Solution for Blood
sufficient for 100 reactions, Molecular Biology, sufficient for 1000 reactions
Synonyma:
DNA neutralization solution, Neutralization buffer DNA extraction
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 460,00 Kč
250 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
21 500,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32039090
3 460,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
liquid
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 1000 reactions
technique(s)
whole genome amplification: suitable
storage temp.
room temp
General description
Neutralization Solution for Blood is used along with lysis solution for blood (L3289) for the rapid extraction and neutralization of human genomic DNA from whole blood, whole blood dried on a blood card, and cultured mammalian cells.
This solution is a component of the Extract-N-Amp™ and the REDExtract-N-Amp™ Blood PCR Kits
Application
Neutralization Solution for blood has been used to neutralize extracted DNA prior to polymerase chain reaction (PCR) amplification.
Legal Information
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
REDExtract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
N3910L3289N7411
description
sufficient for 100 reactions, Molecular Biology, sufficient for 1000 reactions
description
-
description
sufficient for 100 reactions, Molecular Biology
description
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 1000 reactions
usage
-
usage
sufficient for 100 reactions
usage
-
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
technique(s)
whole genome amplification: suitable
technique(s)
PCR: suitable, DNA amplification: suitable, DNA extraction: suitable
technique(s)
whole genome amplification: suitable
technique(s)
-
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)