Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
12 pkg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 710,00 Kč |
O této položce
4 710,00 Kč
Název produktu
Phosphate buffered saline, pH 7.6 (25 °C)
form
powder
Quality Segment
pH
7.6 (25 °C)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
Other Notes
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description pH 7.6 (25 °C) | description powder, pH 7.4, for preparing 1 L solutions | description pH 7.2 (25 °C) | description BioPerformance Certified, pH 7.4 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) advanced drug delivery | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| form powder | form powder | form liquid | form powder |
| pH 7.6 (25 °C) | pH 7.4 | pH 7.2 (25 °C) | pH 7.4 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphate buffered saline
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?