Přeskočit na
P5561
Propionic acid
BioReagent, suitable for insect cell culture, ~98%
Synonyma:
Acid C3, Propanoic acid, Propanyl acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 320,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3CH2COOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
74.08
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-176-3
Beilstein/REAXYS Number:
506071
MDL number:
Assay:
~98%
1 320,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
2.55 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
2.4 mmHg ( 20 °C)
product line
BioReagent
assay
~98%
autoignition temp.
955 °F
expl. lim.
12.1 %
technique(s)
cell culture | insect: suitable
refractive index
n20/D 1.386 (lit.)
bp
141 °C (lit.)
mp
−24-−23 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble
density
0.99 g/mL at 25 °C (lit.), 0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
InChI key
XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
General description
Propionic acid (PA) is a naturally occurring carboxylic acid, which in its pure state exists as a colorless corrosive liquid with an unpleasant odor. It is miscible in water. Industrially it is produced by hydrocarboxylation of ethylene in presence nickel carbonyl as a catalyst. PA has been found to reduce food intake, lower the fatty acids content in plasma and liver, might improve tissue insulin sensitivity and exerts immunosuppressive actions. Propionic acid is an excellent raw material as it is stable, cheap and safe and can even be used as a food additive.
Application
Use in insect cell culture to inhibit mold growth.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1572208402907P1386
Propionic acid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1572208
Propionic acid
description
BioReagent, suitable for insect cell culture, ~98%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
ACS reagent, ≥99.5%
description
≥99.5%
assay
~98%
assay
-
assay
≥99.5%
assay
≥99.5%
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: soluble
solubility
-
solubility
H2O: soluble
solubility
-
bp
141 °C (lit.)
bp
141 °C (lit.)
bp
141 °C (lit.)
bp
141 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.386 (lit.)
refractive index
n20/D 1.386 (lit.)
refractive index
n20/D 1.386 (lit.)
refractive index
n20/D 1.386 (lit.)
vapor density
2.55 (vs air)
vapor density
2.55 (vs air)
vapor density
2.55 (vs air)
vapor density
2.55 (vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propionic acid
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
129.2 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
54 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
79-09-4
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)