The storage temperature is tested at -20 °C. The general acceptable range is -10 to -25 °C.
Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
250 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 470,00 Kč |
1 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 430,00 Kč |
5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 14 000,00 Kč |
10 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 31 900,00 Kč |
25 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 51 800,00 Kč |
100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 156 500,00 Kč |
O této položce
2 470,00 Kč
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥2,500 units/mg protein (E1%/280)
mol wt
35 kDa
color
off-white to yellow
solubility
deionized water: soluble 10 mg/mL, 10 mM HCl: soluble 4 mg/mL (Cold)
UniProt accession no.
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
−20°C
Gene Information
pig ... LOC396892(396892)
Application
Biochem/physiol Actions
Pepsin is the major proteolytic enzyme produced in the stomach. It digests proteins through the cleavage of interior peptide linkages.
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder, ≥2,500 units/mg protein (E1%/280) | description lyophilized powder, ≥3,200 units/mg protein | description powder, ≥250 units/mg solid | description powder, ≥400 units/mg protein |
| Gene Information pig ... LOC396892(396892) | Gene Information pig ... LOC396892(396892) | Gene Information pig ... LOC396892(396892) | Gene Information pig ... LOC396892(396892) |
| specific activity ≥2,500 units/mg protein (E1%/280) | specific activity ≥3,200 units/mg protein | specific activity ≥250 units/mg solid | specific activity ≥400 units/mg protein |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form powder | form powder |
| mol wt 35 kDa | mol wt 35 kDa | mol wt 35 kDa | mol wt 35 kDa |
| solubility deionized water: soluble 10 mg/mL, 10 mM HCl: soluble 4 mg/mL (Cold) | solubility 10 mM HCl: soluble 4.0 mg/mL (Cold), deionized water: soluble 10 mg/mL | solubility - | solubility 10 mM HCl: soluble 1.0 mg/mL, clear to faintly turbid, colorless |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pepsin from porcine gastric mucosa
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
9001-75-6
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
-
product P7012-25G can you please provide the storage range? on the bottle indicated only -20C, but freezer temperature will fluctuate, then the lab will not be able to comply with this storage condition.
1 answer-
Helpful?
-
-
Can I freeze stock solutions of Product P7012, Pepsin from porcine gastric mucosa?
1 answer-
When prepared according to instructions (4 mg/mL in cold 10 mM HCl) solutions are stable at -20 °C for approximately 2-3 months. Do not dilute or increase the pH of the solution prior to storage. Please see the link below to review the product information sheet:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/155/470/p7012pis-ms.pdfHelpful?
-