Přeskočit na
R4526
Reference Dye for Quantitative PCR
100 ×, solution
Synonyma:
Reference dye for qPCR, ROX
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
0.3 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
822,00 Kč
5 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 180,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106300
822,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solution
Quality Segment
usage
sufficient for ≥600 reactions
feature
PCR Additives
concentration
100 ×
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
red
input
crude DNA
solubility
water: soluble
storage temp.
2-8°C
General description
Sigma′s Reference Dye for quantitative polymerase chain reaction (qPCR) is a proprietary dye for use with real-time PCR. It is used for the normalization of reaction data when using SYBR Green, molecular probes, or dual-labeled probe chemistries for real-time detection. The Reference Dye is supplied as a 100× solution with a maximum excitation and emission of 586 nm and 605 nm, respectively. Instrument settings for ROX reference dye are satisfactory for the measurement of Reference Dye for qPCR.
Application
Reference Dye for Quantitative PCR has been used:
  • in the preparation of mastermix for real time-quantitative polymerase chain reaction (RT-qPCR)
  • as a component of the reaction mixture for detection of Clostridium difficile by quantitative polymerase chain reaction (qPCR)
  • for analyzing the degree of cellular DNA contamination by qPCR
Other Notes
Reference Dye for Quantitative PCR is forR&D use only. Not for drug, household, or other uses.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
UPROX1EAGLETMMRO
vibrant-m
UPROX1
Ultra pure ROX
description
100 ×, solution
description
Ultra pure, Molecular Biology grade reference dye for Quantitative PCR
description
sufficient for 100 reactions, sufficient for 500 reactions, sufficient for 5000 reactions, suitable for qPCR, suitable for RT-qPCR
technique(s)
whole genome amplification: suitable, PCR: suitable
technique(s)
qPCR: suitable
technique(s)
RT-qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable
concentration
100 ×
concentration
-
concentration
-
color
red
color
-
color
-
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
form
solution
form
liquid
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Co se děje?
WGK 3
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
55965-84-9
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)