Přeskočit na
RDD020
Potassium phosphate monobasic
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99.0% (titration)
Synonyma:
Potassium dihydrogen phosphate, prim.-Potassium phosphate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 520,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
KH2PO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
136.09
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
231-913-4
MDL number:
4 520,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
anhydrous
Quality Segment
product line
ReagentPlus®, Redi-Dri™
assay
≥99.0% (titration)
form
crystalline
quality
free-flowing
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp
252.6 °C (lit.)
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
795488
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99.0% (titration)
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99%
grade
anhydrous
grade
anhydrous, ACS reagent
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥99%
product line
ReagentPlus®, Redi-Dri™
product line
Redi-Dri™
Quality Level
100
Quality Level
200
form
crystalline
form
powder or crystals
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: soluble (208 g/l at 20 °C (68 °F))
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium phosphate monobasic
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)