Přeskočit na
S3139
Sodium phosphate monobasic
BioReagent, Molecular Biology, anhydrous, ≥98%
Synonyma:
Monosodium dihydrogen orthophosphate, Monosodium phosphate, Sodium dihydrogen phosphate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 290,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 050,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 600,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
NaH2PO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
119.98
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38070208
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.52
EC Number:
231-449-2
MDL number:
2 290,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
grade
Molecular Biology, anhydrous
product line
BioReagent
assay
≥98%
form
solid
technique(s)
activity assay: suitable
pH
4.0-4.5 (25 °C, 50 g/L in water)
solubility
H2O: complete 100 mg/mL, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤40 ppm
cation traces
Fe: ≤30 ppm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
DNase, RNase and protease, none detected
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium phosphate is a salt of sodium hydroxide and phosphoric acid. It is widely used in buffers for molecular biology applications.
Application
Sodium phosphate monobasic is widely used in buffers for molecular biology applications. It is an important ingredient in cholesterol assay reaction buffer and miRNA microarray fabrication.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
71496S2554
description
BioReagent, Molecular Biology, anhydrous, ≥98%
description
purum p.a., anhydrous, ≥99.0% (T)
description
meets USP testing specifications, anhydrous
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
anhydrous, Molecular Biology
grade
anhydrous, purum p.a.
grade
anhydrous
assay
≥98%
assay
≥99.0% (T)
assay
98.0-103.0% (T)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
sample preparation
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium phosphate monobasic
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)