Přeskočit na
S4261
Sudan IV
Dye content, ≥80%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Synonyma:
Biebrich scarlet R fat soluble, Fat Ponceau R or 4, Lipid Crimson, Oil Red IV, Scarlet Red Scharlach, Solvent Red 24, Sudan R or BB
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 870,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C24H20N4O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
380.44
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-635-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
709018
Colour Index Number:
26105
4 870,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Sudan IV, BioXtra, certified by the BSC
agency
certified by the BSC
Quality Segment
product line
BioXtra
form
powder
composition
Dye content, ≥80%
mp
199 °C (dec.) (lit.)
λmax
356-360 nm (2nd), 519-523 nm (1st)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cc1ccccc1\N=N\c2ccc(\N=N\c3c(O)ccc4ccccc34)c(C)c2
InChI
1S/C24H20N4O/c1-16-7-3-6-10-21(16)26-25-19-12-13-22(17(2)15-19)27-28-24-20-9-5-4-8-18(20)11-14-23(24)29/h3-15,29H,1-2H3/b26-25+,28-27+
InChI key
RCTGMCJBQGBLKT-PAMTUDGESA-N
Application
Certified as a fat staining using the Churukian variant of the Lillie-Ashburn supersaturated isopropanol method. Sudan IV is substituted for the oil red O in the procedure.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
67386198102S4136
Sudan IV BioXtra, certified by the BSC
Sigma-Aldrich
S4261
Sudan IV
Sudan IV analytical standard
Supelco
67386
Sudan IV
Sudan IV Certified Biological Stain Commission,Dye content ≥80 %
Sigma-Aldrich
198102
Sudan IV
Sudan III certified by the BSC, BioXtra
Sigma-Aldrich
S4136
Sudan III
description
BioXtra, certified by the BSC
description
analytical standard
description
Certified Biological Stain Commission,Dye content ≥80 %
description
certified by the BSC, BioXtra
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
composition
Dye content, ≥80%
composition
-
composition
Certified Biological Stain Commission,Dye content, ≥80%
composition
Dye content, ≥80%
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
BioXtra
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sudan IV
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Skin Sens. 1A
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)