Přeskočit na
S6191
Sodium chloride
BioPerformance Certified, ≥99% (titration), suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture
Synonyma:
Halite, NaCl
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 710,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 390,00 Kč
5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 350,00 Kč
10 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
30 600,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
NaCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
58.44
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-598-3
Beilstein/REAXYS Number:
3534976
MDL number:
Assay:
≥99% (titration)
Grade:
BioPerformance Certified
Form:
powder or crystals
Solubility:
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
1 710,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
BioPerformance Certified
Quality Segment
vapor pressure
1.33 (1.00 mmHg) at 865 °C hPa
assay
≥99% (titration)
form
powder or crystals
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | plant: suitable
impurities
endotoxin, tested
pH
7
mp
801 °C (lit.)
solubility
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
cation traces
≤5 ppm (Heavy metals by ICP-OES)
foreign activity
DNase, RNase, Protease, none detected
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium chloride is suitable reagent for plant cell culture studies and insect cell culture studies. It is the suitable reagent used to prepare alkaline Congo red solution. It may be employed in the basal medium for tobacco cell cultures to investigate the osmotic adjustment of NaCl-adapted and nonadapted cell lines.
Other Notes
Easily compare specifications for Sodium Chloride products with the Sodium Chloride specification table.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
94052613423793566
description
BioPerformance Certified, ≥99% (titration), suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture
description
anhydrous, ≥99.99% (trace metals analysis)
description
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance), ≤0.00002% Al
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99%
form
powder or crystals
form
crystalline powder
form
powder or crystals
form
powder
solubility
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: soluble 358 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
-
assay
≥99% (titration)
assay
≥99.99% (trace metals analysis)
assay
99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
BioPerformance Certified
grade
-
grade
puriss.
grade
anhydrous
pH
7
pH
7
pH
7
pH
7
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium chloride
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)