Přeskočit na
S9012
Sulforhodamine B sodium salt
Powder
Synonyma:
Acid red 52; Acid Rhodamine B
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 260,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
22 400,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C27H29N2NaO7S2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
580.65
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-529-8
MDL number:
Colour Index Number:
45100
Beilstein/REAXYS Number:
3886008
6 260,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Sulforhodamine B sodium salt, Technical grade
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, ~75%
εmax
≥85000 at 554-560 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].CCN(CC)c1ccc2c(OC3=CC(\C=CC3=C2c4ccc(cc4S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)=[N+](\CC)CC)c1
InChI
1S/C27H30N2O7S2.Na/c1-5-28(6-2)18-9-12-21-24(15-18)36-25-16-19(29(7-3)8-4)10-13-22(25)27(21)23-14-11-20(37(30,31)32)17-26(23)38(33,34)35;/h9-17H,5-8H2,1-4H3,(H-,30,31,32,33,34,35);/q;+1/p-1
InChI key
SXQCTESRRZBPHJ-UHFFFAOYSA-M
General description
Sulforhodamine B (also known as SRB, kiton rhodamine B, lissamine rhodamine B, or sulphorhodamine B) is a bright-pink anionic, aminoxanthene dye carrying two sulfonate substituents.
Application
Sulforhodamine B (SRB) is known for use in SRB assay for the determination of in vitro cytotoxicity through staining and the observation of live cells, proliferation and drug screening.
It has been used in the SRB assay to evaluate the effect of mouthwashes on protein content in primary cultures of human fibroblasts.
It is also suitable as a microscopic tracer for the assessment of blood-brain barrier integrity by post mortem inspection of frozen sections. SRB is useful as a caries detector dye with subsequent inspection of histological material.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
S1402230162S7635
description
Technical grade
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture
description
Dye content 75 %
description
Dye content ~95 %
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
composition
Dye content, ~75%
composition
Dye content, ~75%
composition
Dye content, 75%
composition
Dye content, ~95%
εmax
≥85000 at 554-560 nm
εmax
-
εmax
-
εmax
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulforhodamine B sodium salt
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)