Přeskočit na
S9381
Succinimide
99.1%
Synonyma:
2,5-Pyrrolidinedione
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 090,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H5NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
99.09
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
204-635-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
108440
3 090,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Succinimide,
assay
99.1%
Quality Segment
form
powder or crystals
color
white to off-white
bp
285-290 °C (lit.)
mp
123-125 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CCC(=O)N1
InChI
1S/C4H5NO2/c6-3-1-2-4(7)5-3/h1-2H2,(H,5,6,7)
InChI key
KZNICNPSHKQLFF-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Succinimide
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?