Merck
SML1915
T-26c
≥98% (HPLC)
Synonyma:
4-[[[1,4-Dihydro-2-[[[(3-methoxyphenyl)methyl]amino]carbonyl]-4-oxothieno[2,3-d]pyrimidin-5-yl]methoxy]methyl]-benzoic acid; 4-[[[[2-[[[[3-(Methyloxy)phenyl]methyl]amino]carbonyl]-4-oxo-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidin-5-yl]methyl]oxy]methyl]benzoic acid, 4-[[[[2-[[[[3-(Methyloxy)phenyl]methyl]amino]carbonyl]-4-oxo-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidin-5-yl]methyl]oxy]methyl]benzoic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C24H21N3O6S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
479.51
UNSPSC Code:
41106609
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(C(C=C1)=CC=C1COCC2=CSC3=C2C(NC(C(NCC4=CC=CC(OC)=C4)=O)=N3)=O)=O
Biochem/physiol Actions
T-26c is a highly potent, selective and cell-permeable matrix metalloproteinases 13 (MMP-13) inhibitor.
T-26c is a highly potent, selective and cell-permeable matrix metalloproteinases 13 (MMP-13) inhibitor. T-26c inhibits the breakdown of collagen (87.4% inhibition at 0.1 μM) in IL-1b and oncostatin M stimulated cartilage. For full characterization details, please visit the T-26c probe summary on the Structural Genomics Consortium (SGC) website.
To learn about other SGC chemical probes for protein targets, visit sigma.com/sgc
Features and Benefits
T-26c is a chemical probe available through a partnership with the Structural Genomics Consortium (SGC). To learn more and view other SGC chemical probes, visit sigma.com/SGC.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)