Přeskočit na
T1378
Sigma 7-9®
≥99% (titration), crystalline, Sigma 7-9®
Synonyma:
Trizma® base, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Tris(hydroxymethyl)aminomethane, Trometamol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 560,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 400,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 470,00 Kč
5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
21 900,00 Kč
10 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
40 000,00 Kč
25 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
81 600,00 Kč
50 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
151 000,00 Kč
100 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
273 300,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
NH2C(CH2OH)3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
121.14
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352104
EC Number:
201-064-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
741883
1 560,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Sigma 7-9®, ≥99% (titration), powder or crystals
description
aminopeptidase substrate
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
powder or crystals
storage condition
dry at room temperature
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable
impurities
≤0.5% water (Karl Fischer)
color
white to off-white
pH
10.5-12
useful pH range
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
solubility
water: 0.667 g/mL, clear, colorless to faintly yellow
absorption
≤0.4 at 290 at 40%
application(s)
clinical research
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
General description
Sigma 7-9® also known as Trizma base or tris(hydroxymethyl)aminomethane, is a versatile biological buffer used in various applications, such as protein freezing, electrophoresis, and the preparation of buffer solutions such as TAE and TBE. With a pKa of 8.06, Tris is particularly valuable in labs working within the typical physiological pH range of living organisms (pH 7.0-9.0). It is also commonly employed in combination with other buffering agents to precisely adjust solution pH.
Additionally, Tris aids in enhancing the permeability of cell membranes. This compound is indispensable in laboratories where it is utilized to prepare buffers compatible with biological fluids, serve as a standard pH solution, and facilitate procedures such as lactate dehydrogenase assays, in situ hybridization, and protein extraction from cells.
Application
Sigma 7-9® has been used:
  • as a buffer for sample preparation in a study involving Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
  • as a buffer for sample preparation in research involving immunohistochemistry and immunofluorescence
Features and Benefits
  • Suitable for Biological and Biochemical Research
  • Effective Buffering from pH 7-9 (25 °C) with a pKa of 8.1 (25 °C)
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
The pH values of all buffers are temperature- and concentration-dependent. For Tris buffers, pH increases about 0.03 unit per °C decrease in temperature, and decreases 0.03-0.05 unit per ten-fold dilution.
For precise applications, use a carefully calibrated pH meter with a glass/calomel combination electrode.
Legal Information
Sigma 7-9 is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
T606693350T1699
description
≥99% (titration), powder or crystals
description
BioPerformance Certified, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, ≥99.9% (titration)
description
99.7% (T), puriss. p.a.
description
1.5 M
assay
≥99% (titration)
assay
≥99.9% (titration)
assay
99.7% (T)
assay
-
technique(s)
flow cytometry: suitable, ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
protein purification: suitable, cell culture | mammalian: suitable, DNA extraction: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
clinical research
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
application(s)
clinical research
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
form
powder or crystals
form
crystalline powder
form
crystalline
form
liquid
storage condition
dry at room temperature
storage condition
dry at room temperature
storage condition
-
storage condition
-
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)