Přeskočit na
T3253
Trizma® hydrochloride
reagent grade, ≥99.0% (titration), crystalline
Synonyma:
TRIS HCl, TRIS hydrochloride, Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride, Tromethane hydrochloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 610,00 Kč
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 130,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 500,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
12 500,00 Kč
5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
50 200,00 Kč
10 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
77 000,00 Kč
25 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
116 300,00 Kč
25 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
188 700,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
NH2C(CH2OH)3 · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
157.60
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-684-5
Beilstein/REAXYS Number:
3675235
MDL number:
2 610,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
reagent grade
Quality Segment
assay
≥99.0% (titration)
form
crystalline
storage condition
dry at room temperature
technique(s)
affinity chromatography: suitable
impurities
≤0.5% water (Karl Fischer)
color
white
useful pH range
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
mp
150-152 °C
solubility
H2O: soluble, clear, colorless
density
1.39 g/cm3 at 20—25 °C, 1.41 g/cm3 at 20—25 °C
absorption
≤0.05 at 290 nm at 40%
suitability
suitable for mass spectrometry
application(s)
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
SMILES string
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChI key
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
General description
Tris HCl, or Trizma® hydrochloride, is a widely utilized acidic buffer in the physiological pH range of 7.3 to 7.5. With a pKa of 8.08 at 25°C, it offers a pH range of 7.0 to 9.0, aligning with living organisms′ typical pH. Essential in various biological, cell biology, and biochemistry applications, Tris HCl is crucial for effective pH control in buffer solutions. Notably, Tris base and Tris hydrochloride alone lack sufficient buffering capacity, prompting their combination within the pH range of 7 to 9.
Tris buffers play a key role in techniques like protein electrophoresis and western blotting, serving in low ionic strength buffers for protein transfer. They are also integral to SDS-PAGE gels, running buffers, and blotting buffers. Additionally, Tris salts, especially in TAE and TBE buffers, are extensively employed in DNA agarose electrophoresis. These buffers are pivotal in diverse applications, including biochemistry, protein purification, and electrophoresis, showcasing the versatility and importance of Tris HCl in maintaining optimal pH for biochemical and cell biology research.
Application
Trizma® hydrochloride has been used as a buffer solution for staining procedure, reduction and alkylation studies and in situ hybridization procedure.­
Features and Benefits
  • Ideal as a Biological buffer for Cell Biology and Biochemical research
  • Effective Buffering from pH 7-9 with a pKa of 8.1 (25 °C)
  • Tested to confirm low levels of heavy metal contamination, ensuring suitability for various applications
Packaging
The DRYPOUR®packaging system for high-quality hygroscopic salts DRYPOUR®packaging:
  • The current DRYPOUR®packaging configuration is in a 50L nestable drum
  • 25KG-DP are the standard prepack offering
  • Smaller volumes can be put in the same drum for variable configurations
The benefits of DRYPOUR®:
  • Improves operational efficiency by reducing material preparation time and increasing operator safety
  • Minimizes caking of hygroscopic salts
  • Offers triple protection: against moisture inside and outside, and against contamination
How does the DRYPOUR®packaging system Improve your operational efficiency?
  • This state-of-the-art design packaging system minimizes caking, thus significantly reducing the time needed for material preparation
  • PE drum with our new tamper-evident seal, a polyethylene liner with integrated desiccant bags and a breathable interior Tyvek®liner
  • Desiccant bags are firmly integrated into the polyethylene liner
  • Triple protection delivers two invaluable results:
  1. Dramatically reduced caking
  2. No contamination risk from the desiccant
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
The pH values of all buffers are temperature and concentration dependent. For Tris buffers, pH increases about 0.03 unit per °C decrease in temperature, and decreases 0.03-0.05 unit per ten-fold dilution. For precise applications, use a carefully calibrated pH meter with a glass/calomel combination electrode.
Legal Information
DRYPOUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tyvek is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
93363T5941RDD009
description
reagent grade, ≥99.0% (titration), crystalline
description
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (AT)
description
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.0% (titration)
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.0%
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, protein extraction: suitable, electrophoresis: suitable, DNA purification: suitable
technique(s)
-
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥99.0%
grade
reagent grade
grade
Molecular Biology
grade
BioPerformance Certified
grade
anhydrous
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
100
form
crystalline
form
powder or crystals
form
crystalline powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
sample preparation
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trizma® hydrochloride
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Is this a simple mixture of Tris-base & HCl ? If I want to adjust both the concentration and pH of Tris-HCl, can I achieve the same effect by purchasing two reagents and preparing the solution myself?
    1 answer
    1. This product is trizma® hydrochloride. This product is not a mixture of Trizma® hydrochloride and Trizma® base.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. How can I find the technical bulletin 106B that is referenced in the Product Information Sheet for Product T3253, Trizma® hydrochloride?
    1 answer
    1. Under the Documents section above.
      Helpful?
  5. What is the pH of Trizma HCl, Product T3253, in solution?
    1 answer
    1. The pH of Trizma hydrochloride in water is dependent on the concentration. The pH of a 0.1 M aqueous solution is approximately 4.7 while the pH of a 40% (w/w) aqueous solution is typically 2.6-3.3.
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  7. Is Product T3253, Trizma® hydrochloride, the same as Tris buffer?
    1 answer
    1. No. Trizma HCl in solution at 0.05 M will produce a pH of approximately 4.7, but will have little if any buffering capacity. Trizma Base in solution at 0.05 M will produce a pH of approximately 10.4, but will have little if any buffering capacity. Blending Trizma Base and Trizma HCl will produce any desired pH between 7 and 9, with a reasonable buffering capacity.